AuftragsverfolgungKontakt
Student standard pattern forceps
Edelstahl, 160 mm, Serrated, Gerade, 3,5 mm
  FSCI91100-16
Marketsource
Student standard pattern forceps
  FSCI91100-16
Marketsource
Student standard pattern forceps
Student standard pattern forceps
Edelstahl, 160 mm, Serrated, Gerade, 3,5 mm
SFr. 12.83
1 * 1 ST
  • Länge:
    160 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    03
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzenbreite:
    3,5 mm
  • Spitzenform:
    Gerade