AuftragsverfolgungKontakt
Student Adson forceps | Avantor
Student Adson forceps
Edelstahl, 120 mm, Serrated, Gerade, 1,5 mm
Katalognr. FSCI91106-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Student Adson forceps
Katalognr. FSCI91106-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Student Adson forceps
Student Adson forceps
Edelstahl, 120 mm, Serrated, Gerade, 1,5 mm
Preis
14.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    120 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    02
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzenbreite:
    1,5 mm
  • Spitzenform:
    Gerade