Moria spring scissors
Sharp, curved tips, 80 mm, 5 mm, 0,1 mm
Katalognr. FSCI15396-01
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
These scissors are made of inox and have a very fine tip diameter.
Hand fashioned using 40x magnification, these tips are especially useful when incising vessel walls for catheter insertion.
Technische Daten
- Typ:Sharp, curved tips
- Länge:80 mm
- Seq:01
- Spitzengröße:0,1 mm
- Spitzenlänge:5 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..