AuftragsverfolgungKontakt
Vannas spring scissors, titanium | Avantor
Vannas spring scissors, titanium
Sharp, curved tips, 95 mm, 5 mm, 0,3 mm
Katalognr. FSCI15615-08
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Vannas spring scissors, titanium
Katalognr. FSCI15615-08
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vannas spring scissors, titanium
Vannas spring scissors, titanium
Sharp, curved tips, 95 mm, 5 mm, 0,3 mm
Preis
SFr. 317.43
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of titanium.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, curved tips
  • Länge:
    95 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzengröße:
    0,3 mm
  • Spitzenlänge:
    5 mm