AuftragsverfolgungKontakt
Pearson rongeurs
Pearson rongeurs, 1,2 mm cup diameter, Shallow bend, 190 mm
  FSCI16015-17
Marketsource
Pearson rongeurs
  FSCI16015-17
Marketsource
Pearson rongeurs
Pearson rongeurs
Pearson rongeurs, 1,2 mm cup diameter, Shallow bend, 190 mm
SFr. 247.35
1 * 1 ST
These rongeurs are made of stainless steel.
  • Single joint action
  • Typ:
    Shallow bend
  • Bezeichnung:
    Pearson rongeurs, 1,2 mm cup diameter
  • Länge:
    190 mm
  • Seq:
    01