Pearson rongeurs
Pearson rongeurs, 1,2 mm cup diameter, Sharp bend, 170 mm
Katalognr. FSCI16016-17
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
These rongeurs are made of stainless steel.
- Single joint action
Technische Daten
- Typ:Sharp bend
- Bezeichnung:Pearson rongeurs, 1,2 mm cup diameter
- Länge:170 mm
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..