Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Stevens Tenotomy scissors

Blunt/blunt, curved tips, 110 mm, 21 mm
  FSCI14067-11
Marketsource
Stevens Tenotomy scissors
  FSCI14067-11
Marketsource
Stevens Tenotomy scissors
Stevens Tenotomy scissors

Blunt/blunt, curved tips, 110 mm, 21 mm

 
SFr. 58.63
   
1 * 1 ST
 

These scissors are made of stainless steel.

 
  • Typ:
    Blunt/blunt, curved tips
  • Länge:
    110 mm
  • Seq:
    01
  • Spitzenlänge:
    21 mm