Tissue forceps, slim 1×2 teeth
Edelstahl, 145 mm, 1×2 teeth, Gerade, 1,7×1,3 mm
Katalognr. FSCI11023-14
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:145 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:03
- Spitzentyp:1×2 teeth
- Spitzengröße:1,7×1,3 mm
- Spitzenform:Gerade