Taylor forceps
Edelstahl, 170 mm, Smooth, Gebogen, 1,5×1 mm
Katalognr. FSCI11017-17
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:170 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:03
- Spitzentyp:Smooth
- Spitzengröße:1,5×1 mm
- Spitzenform:Gebogen