AuftragsverfolgungKontakt
Micro-Adson forceps, fenestrated handle | Avantor
Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Edelstahl, 120 mm, Serrated, Gerade, 0,8 mm
Katalognr. FSCI11020-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Katalognr. FSCI11020-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Micro-Adson forceps, fenestrated handle
Edelstahl, 120 mm, Serrated, Gerade, 0,8 mm
Preis
SFr. 44.89
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    120 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    01
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzenbreite:
    0,8 mm
  • Spitzenform:
    Gerade