Tissue forceps, 1×2 teeth
Edelstahl, 145 mm, 1×2 teeth, Gerade, 2×1,5 mm
Katalognr. FSCI11021-14
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:145 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:03
- Spitzentyp:1×2 teeth
- Spitzengröße:2×1,5 mm
- Spitzenform:Gerade