AuftragsverfolgungKontakt
Tissue forceps, 1×2 teeth | Avantor
Tissue forceps, 1×2 teeth
Edelstahl, 155 mm, 1×2 teeth, Gerade, 2,5×1,7 mm
  FSCI11021-15
Marketsource
Tissue forceps, 1×2 teeth
  FSCI11021-15
Marketsource
Tissue forceps, 1×2 teeth
Tissue forceps, 1×2 teeth
Edelstahl, 155 mm, 1×2 teeth, Gerade, 2,5×1,7 mm
SFr. 16.03
1 * 1 ST
  • Länge:
    155 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    04
  • Spitzentyp:
    1×2 teeth
  • Spitzengröße:
    2,5×1,7 mm
  • Spitzenform:
    Gerade