Tissue forceps, 2×3 teeth
Edelstahl, 155 mm, 2x3 teeth, Gerade, 3,7×2 mm
Katalognr. FSCI11022-15
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:155 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:02
- Spitzentyp:2x3 teeth
- Spitzengröße:3,7×2 mm
- Spitzenform:Gerade