AuftragsverfolgungKontakt
Potts-Smith forceps
Potts-Smith forceps
Edelstahl, 180 mm, 1×2 teeth, Gerade, 1,25×1 mm
Catalog # FSCI11024-18
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Potts-Smith forceps
Catalog # FSCI11024-18
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Potts-Smith forceps
Potts-Smith forceps
Edelstahl, 180 mm, 1×2 teeth, Gerade, 1,25×1 mm
Price
30.69 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Länge:
    180 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    03
  • Spitzentyp:
    1×2 teeth
  • Spitzengröße:
    1,25×1 mm
  • Spitzenform:
    Gerade