Potts-Smith forceps
Edelstahl, 180 mm, 1×2 teeth, Gebogen, 1,25×1 mm
Katalognr. FSCI11025-18
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:180 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:04
- Spitzentyp:1×2 teeth
- Spitzengröße:1,25×1 mm
- Spitzenform:Gebogen