AuftragsverfolgungKontakt
Wagner scissors | Avantor
Wagner scissors
Sharp/sharp, curved tips, 120 mm, 30 mm
Katalognr. FSCI14069-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Wagner scissors
Katalognr. FSCI14069-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Wagner scissors
Wagner scissors
Sharp/sharp, curved tips, 120 mm, 30 mm
Preis
SFr. 53.13
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Länge:
    120 mm
  • Seq:
    01
  • Spitzenlänge:
    30 mm