Standard pattern forceps
Edelstahl, 145 mm, Serrated, Gebogen, 3,25×1,6 mm, 3,25 mm
Katalognr. FSCI11001-14
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:145 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:06
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:3,25×1,6 mm
- Spitzenbreite:3,25 mm
- Spitzenform:Gebogen