AuftragsverfolgungKontakt
Standard pattern forceps
Edelstahl, 160 mm, Serrated, Gebogen, 3,3×1,7 mm, 3,3 mm
  FSCI11001-16
Marketsource
Standard pattern forceps
  FSCI11001-16
Marketsource
Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Edelstahl, 160 mm, Serrated, Gebogen, 3,3×1,7 mm, 3,3 mm
SFr. 25.65
1 * 1 ST
  • Länge:
    160 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    08
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    3,3×1,7 mm
  • Spitzenbreite:
    3,3 mm
  • Spitzenform:
    Gebogen