AuftragsverfolgungKontakt
Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Edelstahl, 180 mm, Serrated, Gebogen, 3,7×1,85 mm, 3,7 mm
Catalog # FSCI11001-18
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Catalog # FSCI11001-18
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Edelstahl, 180 mm, Serrated, Gebogen, 3,7×1,85 mm, 3,7 mm
Price
SFr. 27.48
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Länge:
    180 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    10
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    3,7×1,85 mm
  • Spitzenbreite:
    3,7 mm
  • Spitzenform:
    Gebogen