AuftragsverfolgungKontakt
Narrow pattern forceps
Edelstahl, 130 mm, Serrated, Gerade, 2,15×1,3 mm, 2,15 mm
Katalognr. FSCI11002-13
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Katalognr. FSCI11002-13
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Narrow pattern forceps
Narrow pattern forceps
Edelstahl, 130 mm, Serrated, Gerade, 2,15×1,3 mm, 2,15 mm
Preis
SFr. 15.57
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    130 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    03
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    2,15×1,3 mm
  • Spitzenbreite:
    2,15 mm
  • Spitzenform:
    Gerade