AuftragsverfolgungKontakt
Narrow pattern forceps | Avantor
Narrow pattern forceps
Edelstahl, 145 mm, Serrated, Gerade, 2,25×1,45 mm, 2,25 mm
Katalognr. FSCI11002-14
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Katalognr. FSCI11002-14
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Narrow pattern forceps
Narrow pattern forceps
Edelstahl, 145 mm, Serrated, Gerade, 2,25×1,45 mm, 2,25 mm
Preis
SFr. 17.41
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    145 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    05
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    2,25×1,45 mm
  • Spitzenbreite:
    2,25 mm
  • Spitzenform:
    Gerade