AuftragsverfolgungKontakt
Narrow pattern forceps | Avantor
Narrow pattern forceps
Edelstahl, 160 mm, Serrated, Gerade, 2,35×1,5 mm, 2,35 mm
Katalognr. FSCI11002-16
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Katalognr. FSCI11002-16
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Narrow pattern forceps
Narrow pattern forceps
Edelstahl, 160 mm, Serrated, Gerade, 2,35×1,5 mm, 2,35 mm
Preis
SFr. 19.24
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    160 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    08
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    2,35×1,5 mm
  • Spitzenbreite:
    2,35 mm
  • Spitzenform:
    Gerade