AuftragsverfolgungKontakt
Narrow pattern forceps
Edelstahl, 250 mm, Serrated, Gerade, 3,2×2 mm, 3,2 mm
Katalognr. FSCI11002-25
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Katalognr. FSCI11002-25
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Narrow pattern forceps
Narrow pattern forceps
Edelstahl, 250 mm, Serrated, Gerade, 3,2×2 mm, 3,2 mm
Preis
SFr. 35.73
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    250 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    15
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    3,2×2 mm
  • Spitzenbreite:
    3,2 mm
  • Spitzenform:
    Gerade