Narrow pattern forceps
Edelstahl, 120 mm, Serrated, Gebogen, 2×1,25 mm, 2 mm
Katalognr. FSCI11003-12
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:120 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:02
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:2×1,25 mm
- Spitzenbreite:2 mm
- Spitzenform:Gebogen