Gerald forceps
Edelstahl, 180 mm, Serrated, Gerade, 1,4×1 mm
Katalognr. FSCI11014-18
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:180 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:01
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:1,4×1 mm
- Spitzenform:Gerade