AuftragsverfolgungKontakt
Narrow pattern forceps
Narrow pattern forceps
Edelstahl, 145 mm, Serrated, Gebogen, 2,25×1,45 mm, 2,25 mm
Catalog # FSCI11003-14
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Catalog # FSCI11003-14
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Narrow pattern forceps
Narrow pattern forceps
Edelstahl, 145 mm, Serrated, Gebogen, 2,25×1,45 mm, 2,25 mm
Price
SFr. 24.73
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Länge:
    145 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    07
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    2,25×1,45 mm
  • Spitzenbreite:
    2,25 mm
  • Spitzenform:
    Gebogen