Graefe forceps
Edelstahl, 100 mm, Serrated, Abgewinkelt, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
FSCI11049-10
Marketsource
- Länge:100 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:01
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:0,8×0,7 mm
- Spitzenbreite:0,8 mm
- Spitzenform:Abgewinkelt