Narrow pattern forceps
Edelstahl, 180 mm, Serrated, Gebogen, 2,4×1,6 mm, 2,4 mm
Katalognr. FSCI11003-18
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:180 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:11
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:2,4×1,6 mm
- Spitzenbreite:2,4 mm
- Spitzenform:Gebogen