Narrow pattern forceps
Edelstahl, 200 mm, Serrated, Gebogen, 2,75×1,8 mm, 2,75 mm
Katalognr. FSCI11003-20
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:200 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:13
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:2,75×1,8 mm
- Spitzenbreite:2,75 mm
- Spitzenform:Gebogen