Semken forceps
Edelstahl, 130 mm, Serrated, Gerade, 1,3×1 mm, 1,3 mm
Katalognr. FSCI11008-13
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:130 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:03
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:1,3×1 mm
- Spitzenbreite:1,3 mm
- Spitzenform:Gerade