AuftragsverfolgungKontakt
Semken forceps
Edelstahl, 150 mm, Serrated, Gerade, 1,5×1,1 mm, 1,5 mm
  FSCI11008-15
Marketsource
Semken forceps
  FSCI11008-15
Marketsource
Semken forceps
Semken forceps
Edelstahl, 150 mm, Serrated, Gerade, 1,5×1,1 mm, 1,5 mm
SFr. 24.28
1 * 1 ST
  • Länge:
    150 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    05
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    1,5×1,1 mm
  • Spitzenbreite:
    1,5 mm
  • Spitzenform:
    Gerade