Taylor forceps
Edelstahl, 170 mm, Serrated, Gerade, 1,5×1,05 mm
Katalognr. FSCI11010-17
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:170 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:02
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:1,5×1,05 mm
- Spitzenform:Gerade