SFr. 0.00
Auftragserfassung
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Switzerland
Auftragsverfolgung
Kontakt
Pinzetten
Taylor forceps
Taylor forceps
Edelstahl, 170 mm, Serrated, Gebogen, 1,5×1,05 mm
FSCI11011-17
Marketsource
:
FINE SCIENCE TOOLS
Taylor forceps
FSCI11011-17
:
FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Taylor forceps
Edelstahl, 170 mm, Serrated, Gebogen, 1,5×1,05 mm
SFr. 37.10
1 * 1 ST
-
+
Länge:
170 mm
Material:
Edelstahl
Seq:
01
Spitzentyp:
Serrated
Spitzengröße:
1,5×1,05 mm
Spitzenform:
Gebogen
VWR®, Deckgläser, rechteckig
#: 631-1574
: VWR Collection