Potts-Smith forceps
Edelstahl, 210 mm, Serrated, Gerade, 1,8×1,5 mm
Katalognr. FSCI11012-21
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:210 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:05
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:1,8×1,5 mm
- Spitzenform:Gerade