Potts-Smith forceps
Edelstahl, 250 mm, Serrated, Gerade, 2×1,6 mm
Katalognr. FSCI11012-25
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:250 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:07
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:2×1,6 mm
- Spitzenform:Gerade