AuftragsverfolgungKontakt
Mayo scissors
Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut®, 150 mm, 39 mm, +
Katalognr. FSCI14110-15
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Mayo scissors
Katalognr. FSCI14110-15
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Mayo scissors
Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut®, 150 mm, 39 mm, +
Preis
SFr. 57.71
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips, Toughcut®
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Gezahnt:
    +
  • Spitzenlänge:
    39 mm