AuftragsverfolgungKontakt
Spring scissors, ToughCut® | Avantor
Spring scissors, ToughCut®
ToughCut®, sharp, straight tips, 125 mm, 6 mm, 0,3 mm, +
Katalognr. FSCI15124-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, ToughCut®
Katalognr. FSCI15124-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Spring scissors, ToughCut®
Spring scissors, ToughCut®
ToughCut®, sharp, straight tips, 125 mm, 6 mm, 0,3 mm, +
Preis
SFr. 310.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    ToughCut®, sharp, straight tips
  • Länge:
    125 mm
  • Seq:
    01
  • Gezahnt:
    +
  • Spitzengröße:
    0,3 mm
  • Spitzenlänge:
    6 mm