AuftragsverfolgungKontakt
Strabismus scissors | Avantor
Strabismus scissors
Blunt/blunt, straight tips, 90 mm, 19 mm
Katalognr. FSCI14074-09
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Strabismus scissors
Katalognr. FSCI14074-09
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Strabismus scissors
Strabismus scissors
Blunt/blunt, straight tips, 90 mm, 19 mm
Preis
SFr. 56.34
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Länge:
    90 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzenlänge:
    19 mm