AuftragsverfolgungKontakt
Strabismus scissors | Avantor
Strabismus scissors
Blunt/blunt, straight tips, 115 mm, 23 mm
Katalognr. FSCI14074-11
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Strabismus scissors
Katalognr. FSCI14074-11
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Strabismus scissors
Strabismus scissors
Blunt/blunt, straight tips, 115 mm, 23 mm
Preis
SFr. 54.97
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Länge:
    115 mm
  • Seq:
    04
  • Spitzenlänge:
    23 mm