AuftragsverfolgungKontakt
Walton scissors | Avantor
Walton scissors
Sharp/sharp, curved tips, 105 mm, 18 mm
Katalognr. FSCI14077-10
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Walton scissors
Katalognr. FSCI14077-10
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Walton scissors
Walton scissors
Sharp/sharp, curved tips, 105 mm, 18 mm
Preis
SFr. 64.59
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Länge:
    105 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzenlänge:
    18 mm