AuftragsverfolgungKontakt
Extra fine Graefe forceps | Avantor
Extra fine Graefe forceps
Edelstahl, 100 mm, Serrated, Gerade, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Katalognr. FSCI11150-10
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Graefe forceps
Katalognr. FSCI11150-10
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Extra fine Graefe forceps
Extra fine Graefe forceps
Edelstahl, 100 mm, Serrated, Gerade, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Preis
SFr. 49.47
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    100 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    08
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    0,5×0,5 mm
  • Spitzenbreite:
    0,5 mm
  • Spitzenform:
    Gerade