AuftragsverfolgungKontakt
Extra fine Graefe forceps
Extra fine Graefe forceps
Edelstahl, 100 mm, 1×2 teeth, Gebogen, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Catalog # FSCI11155-10
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Graefe forceps
Catalog # FSCI11155-10
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Extra fine Graefe forceps
Extra fine Graefe forceps
Edelstahl, 100 mm, 1×2 teeth, Gebogen, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Price
SFr. 58.17
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Länge:
    100 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    01
  • Spitzentyp:
    1×2 teeth
  • Spitzengröße:
    0,5×0,5 mm
  • Spitzenbreite:
    0,5 mm
  • Spitzenform:
    Gebogen