Graefe forceps
Edelstahl, 100 mm, 1×2 teeth, Gebogen, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
Katalognr. FSCI11054-10
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:100 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:06
- Spitzentyp:1×2 teeth
- Spitzengröße:0,8×0,7 mm
- Spitzenbreite:0,8 mm
- Spitzenform:Gebogen