AuftragsverfolgungKontakt
Graefe forceps
Graefe forceps
Edelstahl, 100 mm, 1×2 teeth, Gebogen, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
Catalog # FSCI11055-10
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Graefe forceps
Catalog # FSCI11055-10
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Graefe forceps
Graefe forceps
Edelstahl, 100 mm, 1×2 teeth, Gebogen, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
Price
SFr. 49.01
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Länge:
    100 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    07
  • Spitzentyp:
    1×2 teeth
  • Spitzengröße:
    0,8×0,7 mm
  • Spitzenbreite:
    0,8 mm
  • Spitzenform:
    Gebogen