Iris forceps
Edelstahl, 70 mm, Serrated, Gebogen, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
Katalognr. FSCI11065-07
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:70 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:02
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:0,6×0,5 mm
- Spitzenbreite:0,6 mm
- Spitzenform:Gebogen