AuftragsverfolgungKontakt
Iris forceps
Iris forceps
Edelstahl, 70 mm, 1×2 teeth, Gebogen, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
Catalog # FSCI11067-07
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Iris forceps
Catalog # FSCI11067-07
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Iris forceps
Iris forceps
Edelstahl, 70 mm, 1×2 teeth, Gebogen, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
Price
SFr. 62.29
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Länge:
    70 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    04
  • Spitzentyp:
    1×2 teeth
  • Spitzengröße:
    0,6×0,5 mm
  • Spitzenbreite:
    0,6 mm
  • Spitzenform:
    Gebogen