AuftragsverfolgungKontakt
Ring forceps
Edelstahl, 90 mm, Smooth, Gerade, 6×0,9 mm
  FSCI11106-09
Marketsource
Ring forceps
  FSCI11106-09
Marketsource
Ring forceps
Ring forceps
Edelstahl, 90 mm, Smooth, Gerade, 6×0,9 mm
SFr. 52.22
1 * 1 ST
For transport of tissue and organs. A limit screw prevents excessive applied pressure.
  • Länge:
    90 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    03
  • Spitzentyp:
    Smooth
  • Spitzengröße:
    6×0,9 mm
  • Spitzenform:
    Gerade