AuftragsverfolgungKontakt
Ring forceps
Edelstahl, 90 mm, Smooth, Gerade, 3×0,75 mm
Katalognr. FSCI11103-09
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Ring forceps
Katalognr. FSCI11103-09
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Ring forceps
Ring forceps
Edelstahl, 90 mm, Smooth, Gerade, 3×0,75 mm
Preis
SFr. 49.47
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
For transport of tissue and organs. A limit screw prevents excessive applied pressure.
Technische Daten
  • Länge:
    90 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    02
  • Spitzentyp:
    Smooth
  • Spitzengröße:
    3×0,75 mm
  • Spitzenform:
    Gerade