AuftragsverfolgungKontakt
Extra fine Bonn scissors | Avantor
Extra fine Bonn scissors
Sharp/sharp, straight tips, 85 mm, 13 mm
Katalognr. FSCI14084-08
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Bonn scissors
Katalognr. FSCI14084-08
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Extra fine Bonn scissors
Extra fine Bonn scissors
Sharp/sharp, straight tips, 85 mm, 13 mm
Preis
SFr. 71.91
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Länge:
    85 mm
  • Seq:
    03
  • Spitzenlänge:
    13 mm