Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Hardened fine scissors | Avantor

Hardened fine scissors

Sharp/sharp, straight tips, 90 mm, 24 mm
Katalognr. FSCI14090-09
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Hardened fine scissors
Katalognr. FSCI14090-09
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Hardened fine scissors
Hardened fine scissors

Sharp/sharp, straight tips, 90 mm, 24 mm

Preis
63.67 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Länge:
    90 mm
  • Seq:
    03
  • Spitzenlänge:
    24 mm